ADAPA481201-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 20 x 1.2 - 5 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 20 x 1.2 - 5 mL reaction vessels
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638707 (NA)
Paramètres
3,000 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
118 mm
Diamètre
11 mm
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular bucket