Principaux documents
A3179
Sigma-Aldrich
Differentiation Solution
Synonyme(s) :
Acid Alcohol
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
40 mo.
Couleur
colorless
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Acidified alcohol solution for the differentiation of regressive hematoxylin stains.
Pictogrammes
FlameHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
77.0 °F
Point d'éclair (°C)
25 °C