A1605
Anti-Artemis (DCLRE1C) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, PBS solution
Synonyme(s) :
Anti-DNA Cross-link Repair Protein 1C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
PBS solution
Poids mol.
antigen ~78 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:250-1:1,000 using human testis lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DCLRE1C(64421)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable