Principaux documents
84432
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid – propionic acid solution
1:1 (v/v)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Essai
≥44% (with NaOH; CH3CH2COOH, titration)
Forme
liquid
Qualité
ampule
Chaîne SMILES 
Cl.CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);1H
Clé InChI
YYFIGOPUHPDIBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Determination of amino acids on Merrifield resin by microwave hydrolysis.
H M Yu et al.
Journal of chromatography, 456(2), 357-362 (1988-12-16)
The use of propionic acid-hydrochloric acid hydrolysis in Merrifield solid-phase peptide synthesis.
F C Westall et al.
The Journal of organic chemistry, 37(21), 3363-3365 (1972-10-20)