Principaux documents
83834
Sigma-Aldrich
Ribonucléase A from bovine pancreas
4×cryst., ~70 U/mg (acc. to Kunitz)
Synonyme(s) :
RNAse a, RNase A, Ribonucléase pancréatique, Ribonucléate 3′-pyrimidino-oligonucléotido-hydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Forme
powder
Niveau de qualité
Qualité
4×cryst.
Activité spécifique
~70 U/mg (acc. to Kunitz)
Poids mol.
~13,700
Mr ~13700
Impuretés
proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La RNase A, ou ribonucléase A, est une endoribonucléase qui clive les liaisons phosphodiester de l′ARN simple brin après les nucléotides pyrimidiques. Elle attaque l′extrémité phosphate en 3′ (par exemple, la séquence pG-pG-pC-pA-pG est clivée en donnant pG-pG-pCp et A-pG). L′activité est maximale avec l′ARN simple brin. La RNase A est un polypeptide à chaîne unique contenant 4 ponts disulfure. Contrairement à la RNase B, ce n′est pas une glycoprotéine. Les ribonucléases n′hydrolysent pas l′ADN, car celui-ci est dépourvu des groupements 2′-OH essentiels à la formation d′intermédiaires cycliques. La RNase A peut également hydrolyser l′ARN présent dans les échantillons protéiques. Elle peut être inhibée par l′alkylation de His12 et His119 et est activée par les sels de potassium et de sodium. Cette RNase est inhibée en présence d′ions de métaux lourds. Elle est également inhibée par l′ADN par un effet de compétition.
Application
  • La RNase A est utilisée pour supprimer l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique et d′ADN génomique ainsi que dans les échantillons protéiques.
  • Elle est également employée dans l′analyse de séquences d′ARN et les tests de protection.
  • Elle a également servi d′outil dans la conception de médicaments assistée par ordinateur.
  • La RNase A supporte l′analyse des séquences d′ARN.
  • Elle hydrolyse l′ARN contenu dans les échantillons protéiques.
  • La purification de l′ADN est supportée par la RNase A.
Caractéristiques et avantages
Notre ribonucléase A, ou RNase A, d′une grande stabilité, convient à l′élimination d′ARN, au séquençage d′ARN et à la purification d'ADN.
Définition de l'unité
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes the RNA at a rate constant k = 1 at 25°C and pH 5.0 (Kunitz-units); M. Kunitz, J. Biol. Chem. 164, 563 (1946)
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par E.
Autres remarques
Sales restrictions may apply
The enzyme only hydrolyzes phosphodiester linkages which originate from pyrimidine-3′-phosphates, as well as a large number of 2′,3′-cyclo compounds of cytidine and uridine derivatives; The return of pancreatic ribonucleases
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
[On the mechanism of the ribonuclease reaction. 1. The function of the pyrimidine base in the reaction].
H G Gassen et al.
European journal of biochemistry, 1(1), 36-45 (1967-03-01)
S A Benner et al.
Trends in biochemical sciences, 14(10), 396-397 (1989-10-01)
A decade after losing favor as an 'uninteresting' digestive enzyme, pancreatic ribonuclease has been found to be homologous to a series of extracellular proteins that may influence tumor cell growth, neurological development and biological differentiation. One surprising outcome of these
Isabel Rodríguez-Gómez et al.
The Journal of endocrinology, 216(1), 43-51 (2012-10-11)
The purpose was to analyse the cardiac and renal capillary density and glomerular morphology resulting from a chronic excess or deficiency of thyroid hormones (THs) in rats. We performed histopathological, morphometrical and immunohistochemical analyses in hypothyroid and hyperthyroid rats to
Yong Zhai et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 14(2), 386-393 (2013-01-03)
FT-IR spectroscopic and thermodynamic measurements were designed to explore the effect of a macromolecular crowder, dextran, on the temperature and pressure-dependent phase diagram of the protein Ribonuclease A (RNase A), and we compare the experimental data with approximate theoretical predictions
Nethaji Thiyagarajan et al.
Nature communications, 3, 1121-1121 (2012-10-11)
Mutations in angiogenin (ANG), a member of the ribonuclease A superfamily, are associated with amyotrophic lateral sclerosis (ALS; sporadic and familial) and Parkinson's disease. We have previously shown that ANG is expressed in neurons during neuro-ectodermal differentiation, and that it