76440
Pentacene
>95.0%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>95.0%
Forme
solid
Pf
372-374 °C (subl.)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
Clé InChI
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable