Principaux documents
74378
Sigma-Aldrich
(2-Nonen-1-yl)succinic anhydride
suitable for electron microscopy
Synonyme(s) :
Dihydro-3-(nonen-1-yl)-2,5-furandione, Nonenylsuccinic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Niveau de qualité
Technique(s)
electron microscopy: suitable
Densité
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
Type de lipide
unsaturated FAs
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12(14)16-13(11)15/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
Clé InChI
CIMXGTDNUHWJCZ-BQYQJAHWSA-N
Application
For use in Spurr embedding technique.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
294.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
146 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Designing multi-viscosity embedding media utilizing novel resin/anhydride/catalyst combinations.
J A Mascorro et al.
Microscopy research and technique, 20(1), 105-106 (1992-01-01)