46943
Fluorescein dilaurate
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPCE)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: soluble
Fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)CCCCCCCCCCC)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C44H56O7/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-25-41(45)48-33-27-29-37-39(31-33)50-40-32-34(49-42(46)26-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)28-30-38(40)44(37)36-24-22-21-23-35(36)43(47)51-44/h21-24,27-32H,3-20,25-26H2,1-2H3
Clé InChI
MYTRGBGGRICZGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable