421M-1
p21WAF1 (DCS-60.2) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
diluted ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DCS-60.2, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (421M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (421M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (421M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (421M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (421M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotype
IgG2a
Contrôle
colon
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Informations sur le gène
human ... CDKN1A(1026)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires