Principaux documents
288M-1
Sigma-Aldrich
PMS2 (MRQ-28)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MRQ-28, monoclonal
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Forme physique
En solution dans du tampon Tris à pH 7,3-7,7 avec 1 % de BSA et <0,1 % d′azide de sodium
Notes préparatoires
Télécharger les instructions d'utilisation spécifiques au lot et au format de votre produitRemarque : Cette opération nécessite un code qui figure sur l'emballage ou l'étiquette du produit.
Autres remarques
Produit non disponible dans certaines régions ou certains pays. Réactif spécifique à un analyte (Analyte Specific Reagent, ASR) aux États-Unis. Les caractéristiques analytiques et les performances n'ont pas été établies. Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez contacter nos services techniques au 800-665-7284 ou par e-mail à l'adresse service@cellmarque.com.
Informations légales
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Colorectal cancer is a common occurrence among inhabitants of most Western countries, second only to carcinoma of the lung.
Colorectal cancer is a common occurrence among inhabitants of most Western countries, second only to carcinoma of the lung.