27674
Collagenase-Substrate Test Substance
powder
Synonyme(s) :
Gly-Pro-Ala
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Collagenase-Substrate Test Substance (for quantitative Collagenase-Determination),
Forme
powder
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O4/c1-6(10(16)17)12-9(15)7-3-2-4-13(7)8(14)5-11/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
Clé InChI
GGLIDLCEPDHEJO-BQBZGAKWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable