137274
MES sodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique sodium salt, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin and microbial; tested
Plage de pH utile
5.5-6.7
5.5-6.7
pKa
6.1
6.1
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1