12122002
REM 134 Cell Line canine
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
canine mammary glands
Niveau de qualité
Conditionnement
tube of 5 μg 12122002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12122002-1VL
Mode de croissance
adherent
Morphologie
mixed population of polygonal cells
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Description générale
Conditionnement
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable