119R-1
CD19 (EP169) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EP169, monoclonal
Description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (119R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (119R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (119R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (119R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (119R-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotype
IgG
Contrôle
tonsil
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
membranous
Informations sur le gène
human ... CD19(930)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable