108R-1
CD8 (SP16) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP16, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (108R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (108R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (108R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (108R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (108R-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG1
Contrôle
tonsil
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
membranous
Informations sur le gène
human ... CD8A(925)
Catégories apparentées
Description générale
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires