793523
Zinc chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
Dichlorozinc
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
reagent grade
free-flowing
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 428 °C)
Gamme de produits
Redi-Dri™
Essai
≥98%
Forme
powder or crystals
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
Pf
293 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Chemoselective dimethyl acetalization of aldehydes and ketones with trimethyl orthoformate to synthesize dimethyl acetals.
- Synthesis of 9-substituted acridines via Bernthsen reaction.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.