673773
2-Propanol
≥99.5%, ACS reagent
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: passes test
water: soluble
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup