13206
Potassium permanganate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Niveau de qualité
Essai
99-100.5%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
residual solvents, complies
Perte
≤0.2% loss on drying, 105 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clé InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable