Principaux documents
Z802891
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
optical glass
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma (100-OS)
Paramètres
320-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
Volume de la chambre
1750 μL
Longueur du trajet optique
5 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with PTFE lid
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH