Y0001696
Tolterodine tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(R)-Tolterodine L-tartrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tolterodine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(C(C)C)(C(C)C)CC[C@H](c2c(ccc(c2)C)O)c1ccccc1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m01/s1
Clé InChI
TWHNMSJGYKMTRB-CDHDNNKHSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable