Y0001560
Tanshinone IIA
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Dan Shen ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tanshinone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1coc2-c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
Clé InChI
HYXITZLLTYIPOF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable