Y0000233
Paroxetine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3S,4R)-3-[[1,3-Benzodioxol-5-yloxy]methyl]-4-phenylpiperidine, Desfluoroparoxetine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paroxetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N1C[C@H]([C@@H](CC1)c4ccccc4)COc2cc3c(cc2)OCO3
InChI
1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-4-14(5-3-1)17-8-9-20-11-15(17)12-21-16-6-7-18-19(10-16)23-13-22-18;/h1-7,10,15,17,20H,8-9,11-13H2;1H/t15-,17-;/m0./s1
Clé InChI
XLYKTAGGMBYJOB-NBLXOJGSSA-N
Description générale
Application
Conditionnement