Principaux documents
W800002
Sigma-Aldrich
Hexadecanolide
≥98%, stabilized
Synonyme(s) :
Juniper lactone, Oxacycloheptadecan-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
10.047
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Essai
≥98%
Contient
BHT as stabilizer
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsamic; sweet; animalic
Chaîne SMILES 
O=C1OCCCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
Clé InChI
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable