T1305000
Thioxanthone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9-Oxothioxanthene, Thioxanthen-9-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metixene
Fabricant/nom de marque
EDQM
pb
273 °C/715 mmHg (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Clé InChI
YRHRIQCWCFGUEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable