STS0028
ECOSURF™ EH-9 solution
90% ( aqueous solution), suitable for molecular biology
Synonyme(s) :
2-Ethyl hexanol EoPo copolymer (9 EO), Alcohol (2EH) alkoxylate, Ethyl hexanol ethoxylated propoxylated
About This Item
Produits recommandés
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
90% ( aqueous solution)
CMC
1066 ppm (25°C)
Viscosité
61.8 cSt(40 °C)
Température de transition
pour point -5 °C
cloud point 64 °C (10 wt% actives aq solution)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.0157 g/mL at 40 °C
HLB
12.5
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
life science and biopharma
Activité étrangère
Dnase, Rnase, none detected
Description générale
This product is a 90 % aqueous solution of an alcohol ethoxylate
Caractéristiques et avantages
- Superior wetting
- Excellent oily soil removal
- Rapid dissolution & good rinseability
- Low odor
- No gel range
- Outstanding formulation & handling properties
- Readily biodegradable
- Aquatic toxicity EC50 > 10 mg/L
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable