SMB01401
Hydroxycotinine
≥95%
Synonyme(s) :
(3′R,5′S)-3′-Hydroxycotinine, (3S-trans)-3-Hydroxycotinine, trans-3-Hydroxycotinine, Alkaloids, Metabolites, Nicotine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Couleur
white to light off-white
Pf
108-110 °C
Solubilité
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
methanol: soluble
Application(s)
cell analysis
clinical research
general analytical
life science and biopharma
metabolomics
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1[C@@H](C[C@@H](O)C1=O)C=2C=CC=NC2
InChI
InChI=1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
XOKCJXZZNAUIQN-DTWKUNHWSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable