Principaux documents
SMB00959
Sigma-Aldrich
trans-Resveratrol 3-O-sulfate potassium salt
Synonyme(s) :
Potassium 3-hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11KO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.40
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].[S](=O)(=O)(Oc1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)[O-])O)O
InChI
1S/C14H12O6S.K/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(8-11)20-21(17,18)19;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b2-1+;
Clé InChI
ZWGAYYADLYCXQH-TYYBGVCCSA-M
Application
Metabolomics research
Resveratrol-3-O-sulfate is a metabolite derived from trans-Resveratrol. It can be found in biological fluids. Within the cell, Resveratrol 3-sulfate is primarily located in the cytoplasm and in the extracellular space
Autres remarques
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable