RTM31
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 5738 mPa.s (25.00 °C)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Viscosité
5738 mPa.s(25.00 °C)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable