PHR8553
Felodipine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Dehydrofelodipine, Ethyl methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP (Reference Standard 1269390)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C18H17Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8H,5H2,1-4H3
Clé InChI
REQRUBNOOIAHMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable