PHR8525
NMBA-D3
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
d3-4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1.2 mL
Concentration
1 mg/mL in acetonitrile
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2.0 °C