Principaux documents
PHR3970
Clonazepam Related Compound A
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.71
Beilstein:
5596577
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1140327
Famille d'API
clonazepam
Conditionnement
pkg of 30MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
Clé InChI
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable