PHR3680
Solifenacin succinate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to EP Y0001763
traceable to USP 1615300
Famille d'API
solifenacin
Conditionnement
pkg of 200mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
OC(CCC(O)=O)=O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@@H](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5CC3
InChI
1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21?,22-;/m0./s1
Clé InChI
RXZMMZZRUPYENV-DZSUWJOWSA-N