PHR3624
Levalbuterol Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(1R)-1-(4-(Benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-(tert-butylamino)ethan-1-ol, (R)-α-{[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl}-4-(phenylmethoxy)-1,3-benzenedimethanol, (R)-4-Benzyl albuterol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1358842
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)OCc2ccccc2)CO
InChI
1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3
Clé InChI
ICDQPCBDGAHBGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable