PHR3502
2-Hexanone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Hexanone, Butyl methyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 39 °C)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
127 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
73.4 °F
Point d'éclair (°C)
23 °C