PHR3321
(2RS)-2-(4-methylphenyl)propanoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
α,4-Dimethylphenylacetic acid, Ibuprofen Impurity D (Ph. Eur.), 2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
37-42 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable