PHR3254
Triamcinolone Hexacetonide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Triamcinolone hexacetonide, (11β,16α)-21-(3,3-Dimethyl-1-oxobutoxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1679008
Famille d'API
triamcinolone
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]5(OC(O[C@@H]5C4)(C)C)C(=O)COC(=O)CC(C)(C)C)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C30H41FO7/c1-25(2,3)15-24(35)36-16-22(34)30-23(37-26(4,5)38-30)13-20-19-9-8-17-12-18(32)10-11-27(17,6)29(19,31)21(33)14-28(20,30)7/h10-12,19-21,23,33H,8-9,13-16H2,1-7H3/t19-,20-,21-,23+,27-,28-,29-,30+/m0/s1
Clé InChI
TZIZWYVVGLXXFV-FLRHRWPCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable