PHR2723
Linoleyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Linoleyl alcohol, cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1367647
Famille d'API
linoleyl alcohol
Conditionnement
pkg of 5x200 mg
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9-
Clé InChI
JXNPEDYJTDQORS-HZJYTTRNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable