PHR2680
Ranolazine Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2,2′-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide], N1,N4-Bis(2,6-dimethylphenyl)-1,4-piperazinediacetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1598788
Famille d'API
ranolazine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable