PHR2445
Diclofenac Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol, Diclofenac Sodium Impurity C (Ph. Eur.), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzenemethanol, o-(2,6-Dichloroanilino)benzyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
diclofenac
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Clé InChI
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable