Principaux documents
PHR1148
Supelco
4-Aminophénol (composé K apparenté à l′acétaminophène) (Impureté K du paracétamol)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-Aminophénol, 4-hydroxyaniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Beilstein:
385836
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001955
traceable to USP 1021204
Famille d'API
mesalazine, paracetamol, acetaminophen
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
185-189 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Clé InChI
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/IEC 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d'analyse.
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour les applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et économique à la production d'étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants.
Ce composé est un produit de dégradation primaire du paracétamol, un antipyrétique et un analgésique couramment utilisé, qui se forme lors de l'hydrolyse de ce dernier.
Application
Cet étalon secondaire pharmaceutique peut aussi être utilisé dans les situations suivantes :
  • séparation et estimation du paracétamol et de ses impuretés issues du procédé de fabrication dans les comprimés de paracétamol du commerce par chromatographie liquide haute performance (HPLC).
  • dosage électrochimique simultané du paracétamol et de son impureté K à l'aide d'un nanohybride d'oxyde de graphène-nitrure de titane (RGO-TiN).
  • développement et validation d'une méthode indicatrice de stabilité basée sur la HPLC destinée au dosage du paracétamol, du maléate de chlorphéniramine et de leurs éventuels produits de dégradation dans une formulation de sirop en vente libre.
  • dosage du paracétamol, du pamabrom et de leurs impuretés par chromatographie sur couche mince haute performance (CCMHP) et chromatographie liquide haute performance en phase inverse (RP-HPLC), conformément aux lignes directrices de l'ICH, dans des comprimés associant les deux composés.
  • analyse combinée du paracétamol, de la chlorzoxazone et de leurs principales impuretés produites par dégradation par une méthode de chromatographie sur couche mince (CCM)-densitométrie dans des capsules associant les deux composés.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP (Ph. Eur.) et BP, selon les sources disponibles.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d'analyse pour ce produit, saisir LRAC3043 dans le champ ci-dessous. Il s'agit d'un certificat à titre d'exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Y Xu et al.
Clinical chemistry, 36(11), 1941-1944 (1990-11-01)
A sandwich-type heterogeneous enzyme immunoassay with flow-injection analysis for alpha-fetoprotein (AFP) in human serum has been developed. 4-Aminophenol, the product of enzymatic reaction, is detected amperometrically. The interassay CV for this electrochemical enzyme immunoassay was less than 8.2%, with a
E P Gil et al.
Clinical chemistry, 36(4), 662-665 (1990-04-01)
A competitive enzyme-linked immunoabsorbent assay based on the flow-injection amperometric detection of p-aminophenol has been investigated with use of the materials and general procedure of a commercial kit for the determination of theophylline in human serum. The antibody is immobilized
M Meusel et al.
Biosensors & bioelectronics, 10(6-7), 577-586 (1995-01-01)
Apolipoprotein (apo) E is a constituent of serum lipoproteins and can serve as a diagnostic parameter for the assessment of disorders of lipid metabolism. For the determination of apo E in serum a sandwich-type amperometric immunosensor using disposable membranes was
Solomon Mehretie et al.
Talanta, 85(3), 1376-1382 (2011-08-03)
A sensitive and selective method was developed for the determination of N-acetyl-p-aminophenol (APAP) and p-aminophenol (PAP) using poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT)-modified glassy carbon electrode (GCE). Cyclic voltammetry and differential pulse voltammetry were used to investigate the electrochemical reaction of APAP and PAP
Leandro Yoshio Shiroma et al.
Analytica chimica acta, 725, 44-50 (2012-04-17)
The present work describes the construction and application of a simple, low cost and sensitive microfluidic paper-based device with electrochemical detection for the detection of paracetamol and 4-aminophenol. The separation channels of a width of 2.0 mm were created on