Principaux documents
PHL89197
Furanoeudesma 1,3-diene
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(4aS,8aS)-4,4a,8a,9-Tetrahydro-3,5,8a-trimethylnaphtho[2,3-b]furan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥85.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c(c(c1)C)C[C@@H]3[C@@](C2)(C=CC=C3C)C
Clé InChI
AUSAHAHDEVYCOC-DZGCQCFKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable