Principaux documents
PHL83564
Cascaroside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H32O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.53
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H32O14/c28-6-9-4-11-16(26-24(37)22(35)19(32)14(7-29)39-26)10-2-1-3-13(18(10)21(34)17(11)12(31)5-9)40-27-25(38)23(36)20(33)15(8-30)41-27/h1-5,14-16,19-20,22-33,35-38H,6-8H2/t14-,15-,16+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
MNAYRSRTNMVAPR-ZHVWOXMGSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable