Principaux documents
PHL83476
2′-Acetylacteoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2′-Acetylverbascoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H38O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)CO)OCCc3cc(c(cc3)O)O)OC(=O)C
InChI
1S/C31H38O16/c1-14-24(39)25(40)26(41)30(43-14)47-28-27(46-23(38)8-5-16-3-6-18(34)20(36)11-16)22(13-32)45-31(29(28)44-15(2)33)42-10-9-17-4-7-19(35)21(37)12-17/h3-8,11-12,14,22,24-32,34-37,39-41H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+/t14-,22+,24-,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31
Clé InChI
ALERZNQPBWWLMW-OMRKUVHCSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable