Principaux documents
PHL80586
Epimedin A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H50O20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
838.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)C)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5CC=C(C)C)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C6)CO)O)O)O)O)C3=O)c4ccc(cc4)OC
InChI
1S/C40H52O19/c1-15(2)5-10-20-22(55-23-11-18(13-41)27(45)31(49)28(23)46)12-21(43)25-30(48)37(35(57-36(20)25)17-6-8-19(53-4)9-7-17)58-40-38(33(51)26(44)16(3)54-40)59-39-34(52)32(50)29(47)24(14-42)56-39/h5-9,12,16,18,23-24,26-29,31-34,38-47,49-52H,10-11,13-14H2,1-4H3/t16-,18+,23+,24+,26-,27+,28-,29+,31-,32-,33+,34+,38+,39-,40-/m0/s1
Clé InChI
OKOVXNDIKBDKAA-OIAFWOJHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable