P8709
Phosphate de potassium monobasique solution
reagent grade, 1.0 M in solution
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium solution, Phosphate monopotassique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in solution
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.