P0307000
Penbutolol sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
penbutolol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N(C[C@H](O)COc3c(cccc3)C4CCCC4)C(C)(C)C.N(C[C@H](O)COc1c(cccc1)C2CCCC2)C(C)(C)C
InChI
1S/2C18H29NO2.H2O4S/c2*1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;1-5(2,3)4/h2*6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)/t2*15-;/m00./s1
Clé InChI
FEDSNBHHWZEYTP-ZFQYHYQMSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3