NISTRM8505
Vanadium in crude oil
NIST® RM 8505
Synonyme(s) :
Crude oil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Catégories apparentées
Autres remarques
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
-7 °C - (External MSDS)