NIST762
Magnetic moment standard - nickel disk
NIST® SRM® 762
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
disc
Conditionnement
pkg of 6 mm dia
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
general analytical
Catégories apparentées
Description générale
SRM 762_cert
SRM 762_SDS
Autres remarques
Nickel(Ni)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable