NIST3132
Manganese (Mn) standard solution
NIST® SRM® 3132
Synonyme(s) :
Manganese (Mn) Standard Solution, Manganese nitrate
About This Item
Produits recommandés
Description générale
SRM 3132_cert SRM 3132 _SDS
Autres remarques
Manganese (Mn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable