Principaux documents
NIST2969
Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum (Total 25-Hydroxyvitamin D Low Level)
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Serum
About This Item
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.77
Conditionnement
pkg of 2 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
clinical testing
Format
multi-component solution
Température de stockage
−70°C
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable